BAF189850100
Bel-Art® Petri Dish Rack
Holds 54 x 100 mm Petri Dishes, clear TPX®
Scegli un formato
CHF 179.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 179.00
Prodotti consigliati
Materiali
clear TPX®
Caratteristiche
Holds 54 x 100 mm Petri Dishes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18985-0100
Misura
340x200x230 mm
Compatibilità
for use with Petri Dishes
Categorie correlate
Descrizione generale
- Not suitable for glass Petri dishes.
- Dimensions: 34cm x 20cm x 23cm H (13 ½" x 8" x 8 ½"H)
- Clear rack holds fifty-four 100mm Petri dishes in organized stacks of 9 dishes
- Maximizes incubator space and organizes benchtop
- Divider has finger holes for secure transfer when loaded with dishes
- Rubber feet help prevent sliding on bench and cart
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)