Documenti fondamentali
BAF189790002
Poxygrid® Contact Plate and Petri Dish Rack
Holds 30 x 60 mm dishes, epoxy-coated (steel)
Sinonimo/i:
plate rack
Scegli un formato
1 EA
CHF 95.10
CHF 95.10
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 95.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
CHF 95.10
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Materiali
epoxy-coated (steel)
Caratteristiche
Holds 30 x 60 mm dishes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18979-0002
Misura
76x229x127 mm
Compatibilità
for use with Contact Plate and Petri Dishes
Descrizione generale
Epoxy coated, steel wire rack is chemical and corrosion resistant and autoclavable at 121°C (250°F).
  • Prevents accidents during transport
  • Compact size maximizes incubator space and won′t crowd benchtop
Note legali
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)