Documenti fondamentali
B8526
Sigma-Aldrich
Biohazard disposal stand
Floor stand
Sinonimo/i:
biohaz waste bag rack, floor bag stand, waste bag rack
Scegli un formato
1 EA
CHF 107.00
CHF 107.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 107.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
CHF 107.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F13192-0003
Lungh. × Largh. × Alt.
33 cm (13 in.) × 35 cm (13 3/4 in.) × 72 cm (28 in.)
Descrizione generale
Frame constructed of 1/2 in. O.D. aluminum tubing with baked epoxy coating, rubber tips, and a polystyrene drip tray. Folds flat for storage.
Compatibilità
For 64 × 89 cm bags.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)