Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
6 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 142.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
CHF 142.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Bel-Art F13205-0001
size
12 in. × 12 in. × 27 in.
General description
Designed to be incinerated along with its contents when full for safer disposal of biohazardous material. The sturdy corrugated cardboard box is supplied with a 1.5 mil HMHD liner to contain liquid waste and is imprinted with the "biohazard" pictogram and instructions in four languages.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Floor model | description width × H × L 196 mm (8 in.) × 10 in. (254 mm) × 8 in. (196 mm) | description autoclavable | description capacity 57 L (15 gal) |
| size 12 in. × 12 in. × 27 in. | size - | size - | size - |
| manufacturer/tradename Bel-Art F13205-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F13205-0002 | manufacturer/tradename Bel-Art F13204-0000 | manufacturer/tradename Nalgene 6370-0015 |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?