Merck
B8276
Scienceware® biohazard disposal bags
W × H × thickness 25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in., red, pack of 200
Sinonimo/i:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags, 131642535, F13164-2535
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
Imprinted in black with biohazard symbol and precautions in English, Spanish, French, and German.
packaging
pack of 200
manufacturer/tradename
Bel-Art F13164-2535
W × H × thickness
25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in.
color
red
Features and Benefits
Bright red polypropylene bags include black biohazard symbol and precautionary procedures printed in four languages (English, Spanish, French, German) for added safety.
  • Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
  • High temperature steam autoclavable to 135˚C (275˚F)
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)