B8063
BML-210
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
N1-(2-aminophenyl)-N8-phenyl-octanediamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to very faintly yellow
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccccc1NC(=O)CCCCCCC(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C20H25N3O2/c21-17-12-8-9-13-18(17)23-20(25)15-7-2-1-6-14-19(24)22-16-10-4-3-5-11-16/h3-5,8-13H,1-2,6-7,14-15,21H2,(H,22,24)(H,23,25)
RFLHBLWLFUFFDZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.