B6938
Bisdemethoxycurcumin
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
PREBVFJICNPEKM-YDWXAUTNSA-N
Applicazioni
- to test its inhibitory effect on cell cycle and mitochondrial function in gastric adenocarcinoma cells
- to test it neuroprotective role against lead (Pb) induced toxicity in dopaminergic and noradrenergic systems of Meriones shawi
- as a standard for calibration curve generation to quantify plasma curcuminoids using high-performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD) and ultraviolet (UV)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)