Vai a
B6684
Rp-8-Bromo-β-phenyl-1,N2-ethenoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate sodium salt
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Rp-β-Phenyl-1,N2-etheno-8-bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate sodium salt, Rp-8-Br-PET-cGMPS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 301.00
CHF 255.85
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’140.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14BrN5NaO6PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
562.27
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 255.85
Prezzo di listinoCHF 301.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
30 nM Ki
color
white to beige
mp
240-300 °C (lit.)
solubility
H2O: 15 mg/mL at ≤60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].O[C@@H]1[C@@H]2O[P@]([O-])(=S)OC[C@H]2O[C@H]1n3c(Br)nc4C(=O)n5cc(nc5Nc34)-c6ccccc6
InChI
1S/C18H15BrN5O6PS.Na/c19-17-21-11-14(24(17)16-12(25)13-10(29-16)7-28-31(27,32)30-13)22-18-20-9(6-23(18)15(11)26)8-4-2-1-3-5-8;/h1-6,10,12-13,16,25H,7H2,(H,20,22)(H,27,32);/q;+1/p-1/t10-,12-,13-,16-,31-;/m1./s1
InChI key
SVMPQLHYWRTQCX-DBHVCDLJSA-M
Biochem/physiol Actions
Rp-8-Br-PET-cGMPS is a metabolically stable, competitive inhibitor of both PKG I (K= 30 nM) and PKG II. Blocks cGMP-gated retinal type ion channels (IC50 = 25 micromoles).
Rp-8-Br-PET-cGMPS is metabolically stable, competitive inhibitor of cGMP-dependent protein kinase G. Inhibits both PKG I (K= 30 nM) and PKG II and blocks cGMP-gated retinal type ion channels (IC50 = 25 micromoles).
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
U.S. Patent 5,625,056, DE Patent 4,217,679.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1614A165C240
form
powder
form
lyophilized solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 15 mg/mL at ≤60 °C
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B6684-1MG04061826671214
B6684-5MG04061832895796