Documenti fondamentali
B6048
Sigma-Aldrich
Restriction Endonuclease Buffer SP
2 ×
Sinonimo/i:
Restriction Endonuclease Buffer
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Descrizione
2× buffer contains 200 mM Tris-HCl, pH 7.6, 20 mM MgCl2, 300 mM NaCl, 2 mM dithiothreitol at 37 °C.
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
2 ×
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(CNC(Cc1ccccc1)C(N)=O)NC(=O)C(Cc2cnc[nH]2)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(N)Cc5c[nH]c6ccccc56)C(C)C
InChI
1S/C58H77N15O9/c1-32(2)21-39(29-65-46(52(61)76)22-35-13-7-6-8-14-35)69-57(81)48(25-38-28-62-31-67-38)70-50(75)30-66-58(82)51(33(3)4)73-53(77)34(5)68-56(80)47(24-37-27-64-44-18-12-10-16-41(37)44)72-55(79)45(19-20-49(60)74)71-54(78)42(59)23-36-26-63-43-17-11-9-15-40(36)43/h6-18,26-28,31-34,39,42,45-48,51,63-65H,19-25,29-30,59H2,1-5H3,(H2,60,74)(H2,61,76)(H,62,67)(H,66,82)(H,68,80)(H,69,81)(H,70,75)(H,71,78)(H,72,79)(H,73,77)
YNZJHLFHFNCZIE-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)