B20223
Collagenase - DNase I - Dispase II blend
Tissue dissociation blend, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidase A, Clostridium histolyticum, DNase I, Deoxyribonuclease I, Deoxyribonucleate 5′-oligonucleotido-hydrolase, Dispase II, Protease from Bacillus polymyxa, collagenase, collagenase blend, enzyme blend, tissue dissociation blend
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥2 units/mL Dispase II
Concentrazione
0.1 mg/mL (DNase)
1 mg/mL (collagenase)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.