B1893
8-Bromoguanosine
Sinonimo/i:
2-Amino-8-bromo-6-hydroxypurine riboside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1=Nc2c(nc(Br)n2[C@@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H12BrN5O5/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)20)16(9)8-5(19)4(18)2(1-17)21-8/h2,4-5,8,17-19H,1H2,(H3,12,14,15,20)/t2?,4?,5?,8-/m1/s1
ASUCSHXLTWZYBA-RMAPPFHFSA-N
WGK 3