AXYTF350LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
racked, size 300 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Corning
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TF-350-L-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
300 μL
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)