Documenti fondamentali
05-840
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IDO (indoleamina 2,3-diossigenasi), clone 10.1
clone 10.1, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Indoleamine 2,3-dioxygenase, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase, indole 2,3-dioxygenase, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, IDO1
Scegli un formato
100 μG
CHF 428.00
CHF 428.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 428.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 428.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... IDO1(3620)
mouse ... Ido1(15930)
Descrizione generale
L'indoleamina 2,3-diossigenasi (IDO) è un enzima responsabile della conversione del triptofano in chinurenina. E′ espressa in un'ampia varietà di tessuti e può essere sovraregolata dall'interferone gamma. I′IDO modula i livelli dell'aminoacido triptofano, che è vitale per la crescita cellulare, ma ha un ruolo anche nella soppressione della risposta immunitaria. Potrebbe essere inoltre implicata nella soppressione della risposta immunitaria ai tumori. Il blocco del pathway dell'IDO può quindi rappresentare un potenziale bersaglio per l'immunoterapia.
Specificità
Riconosce la IDO (indoleamina 2,3-diossigenasi), Mr 42 kDa.
Immunogeno
Proteina di fusione con GST corrispondente ai residui 78-184 dell'indoleamina 2,3-diossigenasi (IDO) umana. Clone 10.1.
Applicazioni
Immunocitochimica: un lotto precedente è stato utilizzato da un laboratorio indipendente in cellule Phoenix trasfettate con un vettore di espressione.
Immunoistochimica: un lotto precedente di questo anticorpo è stato utilizzato per rilevare l'IDO nella retina umana, nel tumore primario dell'occhio e in sezioni di tessuto metastatico del tumore epatico (Chen, P.W., et al. Experimental Eye Research 85(2007) 617-625).
L'anticorpo anti-IDO (indoleamina 2,3-diossigenasi ), clone 10.1 è un anticorpo diretto contro la IDO validato per l'uso in IC e WB.
Qualità
Testato di routine mediante Western Blot su lisati di cellule HeLa non trattati/trattati con IFN gamma (24 ore).
Western blotting:
una diluizione 1:500 di questo lotto ha rilevato IDO in 10 ug di lisati Hela non trattati/trattati con IFN gamma.
Descrizione del bersaglio
42 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1056
Stato fisico
Formato: purificata
IgG monoclonali di topo purificate in tampone contenente il 70% di tampone di conservazione 0,1 M tris-glicina, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azoturo di sodio e 30% glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
Lisati di cellule HeLa stimolate con IFN gamma umano, linfociti di sangue periferico umano stimolati con IFN gamma.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Ying Lu et al.
Blood, 119(4), 1075-1085 (2011-12-02)
Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) can eradicate chemorefractory leukemia through the graft-versus-leukemia (GVL) activity of donor T cells. However, the clinical success of allo-HSCT is limited by the graft-versus-host disease (GVHD) activity of donor T cells. We have reported
Mechanism of interferon-gamma action. Characterization of indoleamine 2,3-dioxygenase in cultured human cells induced by interferon-gamma and evaluation of the enzyme-mediated tryptophan degradation in its anticellular activity.
Takikawa, O, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 263, 2041-2048 (1988)
Annabel Meireson et al.
Frontiers in immunology, 12, 736498-736498 (2021-09-25)
Immune escape is an early phenomenon in cancer development/progression. Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) is a normal endogenous mechanism of acquired peripheral immune tolerance and may therefore be tumor-promoting. This study investigated the clinical relevance of IDO1 expression by immune cells
Tryptophan and the immune response.
Moffett, John R and Namboodiri, Ma Aryan
Immunology and Cell Biology, 81, 247-265 (2003)
Uveal melanoma expression of indoleamine 2,3-deoxygenase: establishment of an immune privileged environment by tryptophan depletion.
Peter W Chen,Jessamee K Mellon,Elizabeth Mayhew,Shixuan Wang,Yu Guang He,Nick Hogan et al.
Experimental Eye Research null