Documenti fondamentali
AXYRES2CV25
Reservoir
capacity 25 mL, divided
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning
Capacità
25 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)