AV46122
Anti-HIST1H1C antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-H1.2, Anti-H1F2, Anti-Histone cluster 1, H1c, Anti-MGC3992
Scegli un formato
CHF 356.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 356.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
21 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HIST1H1C(3006)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)