Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
FK2, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, IF, IP, WB
Citations:
165
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
FK2, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
L′ubiquitina può essere presente in forma libera (non ancorata) o legata covalentemente a un′altra proteina. Quando legata covalentemente, l'ubiquitina è coniugata alle proteine target tramite un legame isopeptidico, o come monomero (monoubiquitina), un polimero legato tramite diversi residui di lisina (Lys) dell'ubiquitina (catene di poliubiquitina) o come polimero lineare legato tramite l′aa iniziatore Met dell'ubiquitina (catene lineari di poliubiquitina). Le catene di poliubiquitina, quando sono legate a una proteina target, hanno funzioni diverse a seconda del residuo di Lys dell'ubiquitina legato: il legame alla Lys-6 può comportare il coinvolgimento nella riparazione del DNA; il legame alla Lys-11 è coinvolto nell′ERAD (degradazione associata al reticolo endoplasmatico) e nella regolazione del ciclo cellulare; quello alla Lys-29 è coinvolto nella degradazione lisosomiale; quello alla Lys-33 è coinvolto nella modificazione delle chinasi; quello alla Lys-48 è coinvolto nella degradazione proteica tramite il proteasoma; quello alla Lys-63 è coinvolto nell'endocitosi, nelle risposte al danno al DNA e nei processi di trasduzione del segnale che determinano l'attivazione del fattore di trascrizione NF-kappa-B. Le catene polimeriche lineari formate tramite l′attacco all′iniziatore Met comportano la trasduzione intracellulare del segnale. Pur essendo l′ubiquitina normalmente coniugata con i residui di Lys delle proteine target, in casi rari ne è stato osservato il legame con residui di cisteina o serina. Quando la poliubiquitina è libera (poliubiquitina non ancorata), svolge anche funzioni distinte, come l'attivazione delle proteine chinasi e la trasduzione del segnale. Omologie: Appartiene alla famiglia della ubiquitine. Contiene 3 domini ubiquitina-simili.
Immunogen
Lisozima poli-ubiquitinilato.
Application
Categoria di ricerca
Trafficking delle proteine
Trafficking delle proteine
L′anticorpo anti-proteine ubiquitinilate, clone FK2, è citato in letteratura ed è convalidato per l'uso in ELISA, immunofluorescenza (IF), immunoprecipitazione (IP) e Western blotting (WB) per rivelare le proteine ubiquitinilate.
Sottocategoria di ricerca
Ubiquitina & metabolismo dell′ubiquitina
Ubiquitina & metabolismo dell′ubiquitina
Biochem/physiol Actions
Riconosce le proteine mono- e poli-ubiquitinate ma non l′ubiquitina libera.
Physical form
100 µL di immunoglobuline purificate in PBS, a pH 7,4, contenenti 50% di glicerolo e 0,09% di azoturo di sodio. Diluire alla concentrazione di lavoro con tampone fosfato salino a pH 7,2-7,4.
Formato: purificato
Preparation Note
Stabile per 1 anno a -20°C dalla data di spedizione.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c