AV32718
Anti-NFKB2 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2 (p49/p100)
Scegli un formato
CHF 356.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 356.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
101 kDa
Reattività contro le specie
mouse, horse, bovine, human, dog, rabbit, guinea pig, rat
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFKB2(4791)
Descrizione generale
Rabbit Anti-NFKB2 (AB2) antibody recognizes human, canine, mouse, rat, chicken and bovine NFKB2.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)