AV31451
Anti-HDAC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Histone deacetylase 6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
pig, human, dog, rabbit, horse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC6(10013)
Descrizione generale
Rabbit Anti-HDAC6 antibody recognizes canine, human, rat, bovine, and mouse HDAC6.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3