AMAB91489
Monoclonal Anti-DDX53 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL7899, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CAGE, CT26
Scegli un formato
CHF 409.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 409.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL7899, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDX53(168400)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
KLNQQKRHRETRSRKPGQR
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)