SAB4501964
Anti-ATP-Citrate Lyase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ATP-citrate (pro-S-)-lyase, ATP-citrate lyase, Citrate cleavage enzyme
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 120 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACLY(47)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 420-469
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Articoli
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.