1396309
USP
Metformin hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Metformin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metformin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
223-226 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare standard, mixed standard stock and system suitability solutions for the assay, impurity analysis and performance tests according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Metformin Hydrochloride
- Pioglitazone and Metformin Hydrochloride Tablets
- Metformin Hydrochloride Tablets
- Glyburide and Metformin Hydrochloride Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1