AMAB91378
Monoclonal Anti-SOX4 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5634, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
SRY (sex determining region Y)-box 4
Scegli un formato
CHF 481.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 481.00
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL5634, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Isotipo
IgG2b
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX4(6659)
Immunogeno
Sequence
AGADPSDPLGLYEEEGAG
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)