ADAPA462450-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 4 x 30 - 50 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 4 x 30 - 50 mL conical tubes
with rubber mat
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638386 (NA)
Parametri
3,050 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
122 mm
Diametro
31 mm
Compatibilità
for use with 250 mL rectangular bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)