Merck
A6904
Adenosine 5′-diphosphate, periodate oxidized sodium salt
90-95%
Sinonimo/i:
oADP, Adenosine 5′-diphosphate-2′,3′-dialdehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N5O10P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.19
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
90-95%
Form:
solid
Storage temp.:
−20°C
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
90-95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H](O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C=O)C=O
InChI
1S/C10H13N5O10P2.Na.H/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7(2-17)24-6(1-16)3-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/t6-,7+;;/m0../s1
InChI key
VWUMWPCYVOHNRD-AUCRBCQYSA-N
Application
Adenosine 5′-diphosphate-2′,3′-dialdehyde (oADP) is used to stimulate the permeability transition in mitochondria. oADP and oATP modify the duration and intensity of firefly luciferase-containing reactions. oADP has been used as an affinity label for the NAD+ binding site of recombinant Candida boidinii formate dehydrogenase (FDH) and to inactivate muscle pyruvate kinase.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)