A9186
Alcian Blue 8GX
BioReagent, suitable for detection of glycoproteins
Sinonimo/i:
Alcian Blue, Ingrain Blue 1
Scegli un formato
CHF 410.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 410.00
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Dye content, ~50%
tecniche
electrophoresis: suitable
Compatibilità
suitable for detection of glycoproteins
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(\SCc1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)ccc48)c9ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc79)c%10ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc%10c6n3)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- for the quantification of sulphated glycosaminoglycan[1]
- to stain differentiated chondrocytes to access proteoglycan′s synthesis by these cells[3][4]
- to stain Multi-lineage differentiation of hemangioma-derived perivascular cells (Hem-PCs)[4]
- in histological staining to detect neutral and charged carbohydrate residues[5]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?