Vai a
A7154
Adenosine, periodate oxidized
≥93%, synthetic, Powder
Sinonimo/i:
ADOX, Adenosine-2′,3′-dialdehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 121.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 379.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥93%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
0.2 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
CHF 121.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adenosine, periodate oxidized, ≥93%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
0.2 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)C(OC(CO)C=O)C=O
InChI
1S/C10H11N5O4/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7(3-18)19-6(1-16)2-17/h1,3-7,17H,2H2,(H2,11,12,13)
InChI key
ILMNSCQOSGKTNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Adenosine, periodate oxidized has been used:
  • as a methylarginine transferase inhibitor in the human embryonic kidney (HEK)-293 T cells[1]
  • as a methylase inhibitor in H4 neuroglioma[2]
  • as a broad inhibitor of S-adenosylmethionine (AdoMet)-dependent methyltransferases in mouse embryo fibroblast NIH3T3 cells[3]
Biochem/physiol Actions
Adenosine, periodate oxidized (Adox) is a protein arginine methyltransferases (PRMTs) inhibitor.[4] It also inhibits the enzyme S-adenosylhomocysteine hydrolase and induces apoptosis.[5] Its inhibitory effect on histone methyltransferases prevents histone methylation.[6] Adox also elicits intrinsic cytotoxic properties.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6779A9376A6904
biological source
synthetic (organic)
biological source
bacterial (corynebacterium sp)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥93%
assay
≥97%
assay
≥93%
assay
90-95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.2 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)