Vai a
A5843
Albumina
lyophilized powder, low endotoxin
Sinonimo/i:
HSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 751.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
activity assay: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤1.0 EU/mg endotoxin
CHF 751.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
activity assay: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤1.0 EU/mg endotoxin
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Albumin is the most copious protein in blood plasma. Liver produces human albumin.
Application
Albumin was used to test its effect on the in vitro bactericidal activity of cefditoren against penicillin-resistant Streptococcus pneumonia. It has been clinically used in serious and often life-threatening conditions, such as shock and blood loss due to trauma, burns, and surgery.
Albumin was used to study albumin-induced apoptosis in proximal tubule cells. It was also used in cell adhesion molecules and surface treatment studies.
Biochem/physiol Actions
Le albumine sono proteine monomeriche solubili presenti nei fluidi e nei tessuti corporei degli animali e nei semi di alcune piante. L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei. Le albumine sieriche sono anche di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue.
L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei ed è di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue. È stato anche osservato che l′albumina si lega a sostanze esogene, farmaci in particolare (per es. ibuprofene, warfarin) influenzandone pesantemente la farmacocinetica. Lo stress ossidativo che determina modificazioni dello stato redox dell′albumina ha effetti molto variabili sulla sua funzione fisiologica.
Serum albumin functions as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones, and is vital in regulating the colloidal osmotic pressures of blood. Albumin is also seen to bind to exogenous substances, particularly drugs (e.g., ibuprofen, warfarin), and strongly influences their pharmacokinetics. Oxidative stress leading to changes in the redox state of albumin has varied effects on its physiological function.
Other Notes
Vedere maggiori informazioni sull′albumina sierica umana.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1887A3782A8763
Albumina lyophilized powder, low endotoxin
Sigma-Aldrich
A5843
Albumina
Albumina lyophilized powder, essentially fatty acid free
Sigma-Aldrich
A1887
Albumina
Albumina lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3782
Albumina
Albumina lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A8763
Albumina
description
lyophilized powder, low endotoxin
description
lyophilized powder, essentially fatty acid free
description
lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Hello, does this construct include any affinity tags? Does it contain glycosylation?
    1 answer
    1. This product is not recombinant albumin. It is native albumin from human serum, and its glycosylation status is not determined.