A4634
2-Amino-6-chloropurine riboside
≥95%
Sinonimo/i:
(−)-2-Amino-6-chloropurine riboside, 6-Chloroguanine riboside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
165-167 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1nc(Cl)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H12ClN5O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
TXWHPSZYRUHEGT-UUOKFMHZSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3