687553
Hydroxymethyl EDOT
95%
Sinonimo/i:
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol, EDT-methanol, Thieno[3,4-b]-1,4-dioxin-2-methanol
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
42-46 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC1COc2cscc2O1
InChI
1S/C7H8O3S/c8-1-5-2-9-6-3-11-4-7(6)10-5/h3-5,8H,1-2H2
YFCHAINVYLQVBG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.