Vai a
A4339
N-Acetyl-Tyr-Val-Lys(biotinyl)-Asp 2,6-dimethylbenzoyloxymethyl ketone
≥90% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Ac-YVK(biotinyl)D 2,6-dimethylbenzoyloxymethyl ketone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 12.40
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H63N7O12S
Numero CAS:
Peso molecolare:
938.10
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
CHF 12.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
Application
Useful for affinity labeling the larger subunit of activated caspase 1 and caspase 1 related proteases.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2559A0466D9904
description
≥90% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥90% (HPLC), powder
description
carboxypeptidase substrate
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMF: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)