A3609
AC-55541
≥98% (HPLC), powder
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(=N/NC(=O)C(NC(=O)c1ccccc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23)c4cccc(Br)c4
InChI
1S/C25H20BrN5O3/c1-15(17-10-7-11-18(26)14-17)28-31-25(34)22(27-23(32)16-8-3-2-4-9-16)21-19-12-5-6-13-20(19)24(33)30-29-21/h2-14,22H,1H3,(H,27,32)(H,30,33)(H,31,34)/b28-15+
UCUHFWIFSHROPY-RWPZCVJISA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1