A3236
Astaxanthin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3S,3′S)-3,3′-Dihydroxy-β,β-carotene-4,4′-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)C([C@@H](O)CC2(C)C)=O)C(C)(C)C[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15+,28-16+,29-19+,30-20+/t35-,36-/m0/s1
MQZIGYBFDRPAKN-UWFIBFSHSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)