A3105
2-Amino-N-quinolin-8-yl-benzenesulfonamide
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
QBS
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: soluble 22 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
Nc1ccccc1S(=O)(=O)Nc2cccc3cccnc23
InChI
1S/C15H13N3O2S/c16-12-7-1-2-9-14(12)21(19,20)18-13-8-3-5-11-6-4-10-17-15(11)13/h1-10,18H,16H2
NIOOKXAMJQVDGB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)