A2980
Anti-AcV5 antibody, Mouse monoclonal
clone ACV5, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Baculovirus envelope gp64 protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ACV5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~58 kDa
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using extracts of Sf9 cells infected with baculovirus
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- dot blot
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3