A2668
Anti-Actin antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
mouse, rat, human, chicken
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:40 using cultured chicken fibroblasts
western blot: suitable using rabbit skeletal muscle α-actin1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Fluorescent microscopy was performed on bovine fallopian tube epithilial cells to visualize actin aggregates following inoculation with c. parvum sporozites using the rabbit anti-actin antibody from Sigma.
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?