Documenti fondamentali
A1505
Sigma-Aldrich
p-Amino-DL-phenylalanine
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Punto di fusione
255-258 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.NC(Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)