Vai a
A1470
Sieroalbumina
lyophilized powder, low endotoxin, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤20 ppm Pb, ≤3 EU/mg endotoxin
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤20 ppm Pb, ≤3 EU/mg endotoxin
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
standard plate count (Bioburden) <500 (CFU/g)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Features and Benefits
  • Tested for use in cell culture
  • Low endotoxin
Preparation Note
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Manufactured by a novel process that maintains the lipid and growth factor characteristics of cold-ethanol precipitated albumins.
Legal Information
Cohn Analog is a trademark of Proliant, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3733A0281A4161
Sieroalbumina lyophilized powder, low endotoxin, BioReagent, suitable for cell culture, &#8805;98% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A1470
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, &#8805;98% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3733
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, &#8805;99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A0281
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially globulin free, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A4161
Sieroalbumina
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99%
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Is this product nuclease-free? I want to use it as a buffer component for single cell sequencing
    1 answer
    1. This product is not tested for nucleases.