Documenti fondamentali
A1135
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine hydrochloride hydrate
≥98%
Sinonimo/i:
Aminacrine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98%
Stringa SMILE
O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3