Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 182.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 627.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Aurothioglucose hydrate, ≥96% (titration)
Quality Segment
assay
≥96% (titration)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](S[Au])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S.Au.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;;/h2-10,12H,1H2;;1H2/q;+1;/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;;/m1../s1
InChI key
SGVIEHTYEMEDRR-PKXGBZFFSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96% (titration) | description ≥95% (HPLC), lyophilized powder | description ≥95% (HPLC), film | description A pentavalent antimony compound that irreversibly inhibits protein tyrosine phosphatase (PTPase) activity, including Src homology PTPase-1 (SHP-1) (99% inhibition at ~11 µM) by forming a stable complex. |
| assay ≥96% (titration) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% dry basis (≥30% Sb content, titration) |
| form powder | form lyophilized powder | form film | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility H2O: >1 mg/mL | solubility H2O: 0.5 mg/mL, clear | solubility water: 1 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?