Vai a
D0444
DT-2
≥95% (HPLC), film
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 216.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C122H223N53O23 · xC2HF3O2
Peso molecolare:
2800.42 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
CHF 216.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
composition
Peptide content, ≥60%
color
colorless to white
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Cell permeable cGMP protein kinase (PKG) inhibitor
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1472A5855A4980
DT-2 ≥95% (HPLC), film
Sigma-Aldrich
D0444
DT-2
Abz-LFK(Dnp)-OH ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A5855
Abz-LFK(Dnp)-OH
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
film
form
film
form
film
form
film
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)