Vai a
A0414
p-Aminobenzyl 1-thio-β-D-galactopyranoside–Agarose
saline suspension
Sinonimo/i:
β-Galactopyranoside Agarose, Agarose for Galactopyranoside, Aminobenzyl Agarose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 224.00
CHF 190.40
10 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 361.00
25 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 695.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 190.40
Prezzo di listinoCHF 224.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
saline suspension
Quality Segment
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
12 atoms
capacity
≥10 mg/mL, gel binding capacity (β-galactosidase)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1ccc(cc1)CS[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
Application
p-Aminobenzyl 1-thio-β-D-galactopyranoside−Agarose has been used in the column for the purification of Bacillus circulans sp. alkalophilus b-galactosidase (Bca-b-gal). It has also been used in the derivatization of affinity matrix of agarose to perform affinity chromatography for the purification of P. haloplanktis β-galactosidase.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0891M0285N1127
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
saline suspension
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
-
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
matrix activation
-
matrix activation
-
capacity
≥10 mg/mL, gel binding capacity (β-galactosidase)
capacity
-
capacity
-
capacity
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)