Vai a
A0891
p-Aminophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
Sinonimo/i:
p-Aminophenyl β-D-thiogalactoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 45.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 185.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
CHF 45.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
storage temp.
−20°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
IPTG-ROA1394SML2310
description
-
description
mol wt 238.3, pkg of 1 g (10724815001), pkg of 5 g (11411446001)
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)