Documenti
93862
Sigma-Aldrich
Blu nitrotetrazolo cloruro
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T), powder
Sinonimo/i:
2,2′-bis(4-nitrofenil)-5,5′-difenil-3,3′-(3,3′-dimetossi-4,4′-difenilene)ditetrazolo cloruro, 3,3′-(3,3′-dimetossi-4,4′-bifenilene)bis[2-(4-nitrofenil)-5-fenil-2H-tetrazolo cloruro], p-blu nitrotetrazolo, p-blu nitrotetrazolo cloruro, NBT, Nitro BT
About This Item
Formula condensata:
C40H30N10O6 · 2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
817.64
Beilstein:
4115923
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.54
product name
Blu nitrotetrazolo cloruro, 90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
Livello qualitativo
Saggio
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤10% solvent content
≤10% water
λ
in methanol
Assorbanza UV
λ: 252-262 nm Amax
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
Il blu nitrotetrazolo cloruro (NBT) è usato nella colorazione, visualizzazione e valutazione del danno in sezioni di cervello o nei tessuti cardiaci. Il principio della tecnica è che gli enzimi redox come il nicotinamide adenina dinucleotide NAD(H) e i cofattori presenti nella cellula convertono il sale di tetrazolo incolore in formazano blu. Le cellule morte non si colorano. È usato nella doppia colorazione, insieme al verde metile, per l′analisi di imaging microscopico iperspettrale dei tessuti del colon nella diagnosi delle malattie del colon. NBT si usa anche per diagnosticare le infezioni microbiche e i difetti della fagocitosi. Nei metodi cromogenici convenzionali, NBT/ 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) è usato come substrato per la reazioni enzimatica della fosfatasi alcalina, in cui NBT viene ridotto a diformazano violetto insolubile.
Risultati analitici
solubilità:
250 mg in 5 mL di metanolo: da giallo a giallo molto scuro e da giallo-marrone chiaro a giallo-marrone scuro
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Technique for the performance of the nitro-blue tetrazolium (NBT) test.
Freeman R and King B
Journal of Clinical Pathology, 25(10), 912-912 (1972)
Methyl green and nitrotetrazolium blue chloride co-expression in colon tissue: A hyperspectral microscopic imaging analysis.
Li Q, et al.
Optics & Laser technology, 64, 337-342 (2014)
Irina S Balan et al.
Brain research, 1316, 112-119 (2009-12-29)
A histo-enzymatic technique for visualizing and quantifying endogenous NAD(H) in brain tissue was developed, based on coupled enzymatic cycling reactions that reduce nitrotetrazolium blue chloride to produce formazan. Conditions were used where the endogenous level of nicotinamide adenine dinucleotides (NAD(H))
Fluorescent in situ hybridization employing the conventional NBT/BCIP chromogenic stain.
Trinh L A, et al.
Biotechniques, 42(6), 756-759 (2007)