Documenti
93392
Sigma-Aldrich
Trizma® Buffer substance
pH 8.8
Sinonimo/i:
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
Forma fisica
fine crystals
PM
average mol wt 127.2
pH
8.5±0.1 (37 °C, 0.05 M)
8.8±0.1 (25 °C, 0.05 M)
9.4±0.1 (5 °C, 0.05 M)
Solubilità
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2