930-05F
Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cells: HRPTEpC, fetal
Scegli un formato
CHF 1’160.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 1’160.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
human kidney
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Modalità di accrescimento
Adherent
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cells (HRPTEpC) provide a useful tool for studying various aspects of pathology and biology of the human renal proximal tubular cells in vitro. HRPTEpC have recently been used in a study of metabolic enzymes responding to energy depletion in renal cells. HRPTEpCs have a pivotal role in kidney function including reabsorbtion of glucose and protein, and also play a part in the glucotoxicity associated with diabetes.
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Confezionamento
Componenti
Qualità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)