Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1300.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
famciclovir
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Famciclovir
- Famciclovir Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| API family famciclovir | API family - | API family famciclovir | API family famciclovir |
| agency USP | agency traceable to USP 1269174 | agency USP | agency USP |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Famciclovir Related Compound A
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?