Documenti fondamentali
91216
Sigma-Aldrich
(±)-Dihydrokaempferol
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2RS,3RS)-3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, (±)-Aromadendrol
Scegli un formato
10 MG
CHF 259.00
CHF 259.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 259.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
CHF 259.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Flavanonol; (+)-Aromadendrin is an intermediate in flavonoid biosynthesis.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)