SMB00195
Maesopsin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(CC2(O)Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)cc1
InChI
1S/C15H12O6/c16-9-3-1-8(2-4-9)7-15(20)14(19)13-11(18)5-10(17)6-12(13)21-15/h1-6,16-18,20H,7H2
LOFYFDPXORJJEE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3