90421C
Bicarbonato di sodio
dry powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Forma fisica
dry powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densità
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1