412422
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 3.0 solution
20 wt. % in methanol
Sinonimo/i:
Starburst PAMAM-G 3
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
amino surface groups
Forma fisica
liquid
PM
generation 3.0
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
20 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
32
Indice di rifrazione
n20/D 1.367
P. eboll.
64.7 °C
Densità
0.863 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.